Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Beskrivelse
- Med rillede fødder for stabilitet
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 l |
| Dimensioner (L x B x H) | Udv.: 303 x 151 x 42 mm; Indv.: 270 x 120 x 30 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 30 mm (indvendig), 42 mm (udvendig) |
| Længde (metrisk) | 260 mm (indvendig), 303 mm (udvendig) |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 110 mm (indvendig), 151 mm (udvendig) |
| Til brug med | Fødevarer og generel laboratoriebrug |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Show More |