Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Velegnet til fødevarer og almindelig laboratoriebrug.
Brand:  Kartell™ 0570103
49.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11331205
  • 53.10 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med rillede fødder for stabilitet
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
0.4 L
Hvid
170 mm (indvendig), 201 mm (udvendig)
Bakke
Fødevarer og generel laboratoriebrug
Rektangulær
Udv.: 201 x 151 x 21 mm; Int. 170 x 110 x 10 mm
10 mm (indvendig), 21 mm (udvendig)
Polystyren
110 mm (indvendig), 151 mm (udvendig)
1/Pk.
Må ikke autoklaveres
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker > Kapacitet: 0,4L; Mål (L x B x H): 201 x 151 x 21 mm