Learn More
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
0.4 L
0.8 L
1.4 L
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 L
5.4 L
7.8 L
Conditionnement:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Description
- Med rillede fødder for stabilitet
- Må ikke autoklaveres
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 3.8 L |
| Dimensioner (L x B x H) | Udv.: 252 x 252 x 82 mm; Indv.: 200 x 200 x 70 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 70 mm (indvendig), 82 mm (udvendig) |
| Længde (metrisk) | 200 mm (indvendig), 252 mm (udvendig) |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 200 mm (indvendig), 252 mm (udvendig) |
| Til brug med | Fødevarer og generel laboratoriebrug |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu