Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- Med rillede fødder for stabilitet
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 l |
| Dimensioner (L x B x H) | Udv.: 202 x 151 x 81 mm; Indv.: 140 x 90 x 70 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 70 mm (indvendig), 81 mm (udvendig) |
| Længde (metrisk) | 140 mm (indvendig), 202 mm (udvendig) |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 90 mm (indvendig), 151 mm (udvendig) |
| Til brug med | Fødevarer og generel laboratoriebrug |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Vis mere |