Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Kraftige polystyrenbakker
Artikelnummer. 10142711
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10142711 7,8 l Pakke med 10
11391245 1,4 l Hver
11381245 0,8 l Hver
11371205 1,9 l Hver
10223951 1,6 l Pakke med 20
11351205 2,8 l Hver
11311255 5,4 l Hver
10459972 3,8 l Pakke med 20
11331205 0,4 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10142711 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0571503
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Velegnet til fødevarer og almindelig laboratoriebrug.
  • Med rillede fødder for stabilitet
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7,8 l
Dimensioner (L x B x H) Udv.: 408 x 299 x 81 mm; Indv.: 340 x 240 x 70 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 70 mm (indvendig), 81 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 340 mm (indvendig), 408 mm (udvendig)
Materiale Polystyren
Type Bakke
Bredde (metrisk) 240 mm (indvendig), 299 mm (udvendig)
Til brug med Fødevarer og generel laboratoriebrug
nr. pr. pakke 1/Pk.
Form Rektangulær
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres