Få mere at vide
Fisherbrand™ High Impact Polystyrene (HIPS) Drying Rack Pegs
Artikelnummer. 17197545 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Laboratorieudstyr
Artikelnummer. Holder
17197545 Laboratorieudstyr
1 options
Artikelnummer. 17197545
Fits up to 72 pegs.
  • Pegs hold cylinders, bottles, beakers and containers etc. and snap in or out easily when desired
  • Bag of 11 Pegs made of high impact polystyrene
Ordreinfo
Dimensions: 17W x 24 in. H (43.2 x 61 cm) with 3 in. (7.6 cm) ledge
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve White
Holder Laboratorieudstyr
Materiale Polystyrene
Til brug med (udstyr) Drying racks
Længde (metrisk) 12.42 cm
Længde (engelsk) 4.89 in.
Bredde (engelsk) 0.576 in.
Højde (engelsk) 0.45 in.
Højde (metrisk) 1.14 cm
Bredde (metrisk) 1.46 cm