Learn More
Kartell™ Balancebåde i polystyren med høj slagkraft
Product Code. 12627805
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Form:
Diamant
Firkant
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Farve Form Unit Size
12627805 7 ml Hvid Firkant Pakke med 1000
10447512 5 ml Hvid Diamant Pakke med 1000
10325962 5 ml Sort Diamant Pakke med 1000
10662163 30 ml Hvid Diamant Pakke med 500
10192122 30 ml Sort Diamant Pakke med 500
10738294 100 ml Hvid Diamant Pakke med 250
10345812 100 ml Sort Diamant Pakke med 250
10736962 100 ml Hvid Firkant Pakke med 1000
10325781 250 ml Hvid Firkant Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12627805 Supplier Kartell™ Supplier No. 1110300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    589.80 DKK / Pakke med 1000
    Spare 15.20 DKK
    2% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Giv et nemt og billigt system til vejning af ethvert medium.
  • Letvægtsbåde
  • Ikke-forurenende (lavet af HIPS med hydrofob overflade)
  • Let formet til at lave en tragtform
  • Fås i to modeller: diamant (DS) og firkantet (SQ)
  • DS-model fås i hvid eller sort for synlighed af sporprøver, der forbliver klæber til båden
  • Reproducerbar taravægt: batch til batch variation mindre end 5 %
  • Antistatisk
Specifications
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Firkant
Type Vejbåd
Dimensioner (L x B x H) 43 x 43 x 8 mm
Længde (metrisk) 43 mm
Bredde (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 8 mm
Vægt (metrisk) 0.5 g