Beskrivelse
Denne emhætte har en højde på 267 mm og er derfor ideel til Erlenmeyer-kolber op til 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 115/230 V |
| Produkttype | Høj Hætte |
| Dimensioner (L x B x H) | 394 x 546 x 267 mm |
| Til brug med (udstyr) | Inkubator |