Få mere at vide
Heidolph™ Høj hætte XL
Artikelnummer. 10792014 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
10792014 115/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10792014 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5499006000
Til brug som et supplement til inkuberende shakers
Med en højde på 428 mm er denne hætte særdeles velegnet til høje dyrkningskar, såsom 2000 ml Erlenmeyer-kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 115/230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 65 °C
Højde (metrisk) 428 mm