Få mere at vide
MP Biomedicals™ Høj vækstforbedrende medium
Artikelnummer. 11400295 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400295 1 x 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11400295 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091033822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 10 L
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Anbefales til vækst og støtte af celler på mikrobærermatricer.
High Growth Enhancement Medium er en modifikation af DMEM, hvor 3,6 g/L fructose erstattes af glucose, hvilket resulterer i bedre pH-kontrol og højere celleudbytte. Fruktose metaboliseres langsommere end glucose, hvilket resulterer i langsommere syreopbygning.
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Cellekulturmedier
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Mikrobærerkulturer
Mængde 1 x 10 l
pH 7,3 til 8,3
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Oversigt Høj vækstforbedrende medium