Få mere at vide
MP Biomedicals™ High Growth Enhancement Medium uden L-Glutamin
Artikelnummer. 11490355 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490355 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11490355 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091233754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    525.01 DKK / 500ml
    Spare 26.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Anbefales til vækst af celler på mikrobærere.
High Growth Enhancement Medium, uden L-Glutamin er en modifikation af DMEM, hvor 3,6 g/L fructose erstattes af glucose, hvilket resulterer i bedre pH-kontrol og højere celleudbytte. Fruktose metaboliseres langsommere end glucose, hvilket resulterer i langsommere syreopbygning.
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Oversigt Høj vækstforbedrende medium