Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldigel i høj form
Kapacitet (metrisk):
20 ml
30 ml
50 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
38 mm
41 mm
44 mm
54 mm
61 mm
84 mm
101 mm
Højde (metrisk):
35 mm
43 mm
51 mm
57 mm
62 mm
78 mm
91 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Høj Form |
| Materiale | Nikkel |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Produkttype | Nikkel digel |
| Diameter (metrisk) base | 22mm |