Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldigel i høj form
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035925.KT
546.89 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
560.34 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Høj Form | |
50 mL | |
51mm | |
32mm |
Nikkel | |
44mm | |
Nikkel digel |