Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ High Form bæger
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12331 / ISO 3819
- Med eksamen
- Med tud
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Materiale | Glas |
| Højde (metrisk) | 175 mm |
| Mængde | 10 |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |