Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ High Form bæger
Artikelnummer. 10567671
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10567671 150 mL
10345691 50 mL
10121381 100 mL
10727711 800 mL
10672282 1000 mL
10274291 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10567671 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 07004043
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Bæger i høj form
  • Acc. til DIN 12331 / ISO 3819
  • Med eksamen
  • Med tud
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 54 mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Glas
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 10
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331