Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ High Form bæger
Artikelnummer. 10345691
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10345691 50 mL
10121381 100 mL
10567671 150 mL
10727711 800 mL
10672282 1000 mL
10274291 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10345691 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 07004028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bæger i høj form
  • Acc. til DIN 12331 / ISO 3819
  • Med eksamen
  • Med tud
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Glas
Højde (metrisk) 70 mm
Mængde 10
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331