Få mere at vide
Agilent BioTek High Flow Complete Dispense/Waste System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17874657 Shop alle Agilent BioTek produkter
Kapacitet (metrisk):
4 L
10 L
20 L
Artikelnummer. 17874657
Brand: Agilent BioTek 2120533
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High Flow Complete Dispense/Waste System for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Includes four dispense bottles, two waste bottles and high flow vacuum pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 4 x 10 L Dispense Bottles, 2 x 10 L Waste Bottles, High Flow Vacuum Pump
Kapacitet (metrisk) 10 L
Type Waste System
Til brug med (udstyr) 406 FX Washer Dispenser