Få mere at vide
Agilent BioTek High Flow Complete Dispense/Waste System
Shop alle Agilent BioTek produkter
Kapacitet (metrisk):
4 L
10 L
20 L
Beskrivelse
- Includes four dispense bottles, two waste bottles and high flow vacuum pump
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 4 x 10 L Dispense Bottles, 2 x 10 L Waste Bottles, High Flow Vacuum Pump |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Type | Waste System |
| Til brug med (udstyr) | 406 FX Washer Dispenser |