Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Højeffektive kondensatorer med fire spoler
Beskrivelse
- Højeffektive kondensatorer med fire kølespiraler
- Køleareal: 2.350 cm²
- Jakke længde: 300 mm
- Lavet af DURAN™ rør
- Emballageenhed: 1 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) jakke | 300 mm |
| Standard konusled nr | Kugle og fatning KF 50 |
| Materiale | Duran Glas |