Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Højeffektive kondensatorer med fire spoler
Artikelnummer. 10284481
Standard konusled nr:
Kegle og fatning NS 45/50
Kugle og fatning KF 50
Artikelnummer. 10284481
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05255000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Højeffektive kondensatorer med fire kølespiraler
  • Køleareal: 2.350 cm²
  • Jakke længde: 300 mm
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Emballageenhed: 1 stk
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 300 mm
Standard konusled nr Kegle og fatning NS 45/50
Materiale Duran Glas