Få mere at vide
Brady™ High Density Thermal Transfer Printer Ribbon
Artikelnummer. p-8001078
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Magenta
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11889504
Brand: Brady™ 114552
High Density Thermal Transfer Printer Ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
  • High density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Tekniske data
Produkttype Printer Ribbon
Farve Blå
Til brug med (udstyr) BMP71 Label Printer
Længde (engelsk) 50 yd.
Bredde (engelsk) 1.97 in.
Længde (metrisk) 45.72 m
Bredde (metrisk) 50 mm
Dimensioner (L x B) 46 m x 50.8 mm
Oversigt Blue 6900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon for BMP71 Printer
Mængde 1 Ea.