Få mere at vide
Brady™ High Density Thermal Transfer Printer Ribbon
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Magenta
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | BMP71 Label Printer |
| Længde (engelsk) | 50 yd. |
| Bredde (engelsk) | 1.97 in. |
| Længde (metrisk) | 45.72 m |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Dimensioner (L x B) | 46 m x 50.8 mm |
| Oversigt | Red 6900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon for BMP71 Printer |
| Mængde | 1 Ea. |