Få mere at vide
Kautex™ Højdensitets polyethylen multifunktionsbeholdere
Artikelnummer. 15911401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 14
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15911401 10,000 mL Pakke med 6
15901401 5000 mL Pakke med 14
10635321 5000 mL Hver
10485591 10,000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15911401 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070547
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ Højdensitets polyethylen multifunktionsbeholdere er velegnede til opbevaring, transport eller bortskaffelse af pulverformige eller granulerede materialer.
  • Bred mundåbning for nem påfyldning, tømning og rengøring
  • Polygonal, naturlig farve, skruelukning
  • Brug til:
    • Emballage
    • Dispensering
    • Sender prøver
    • Forsendelse
    • Bortskaffelse
    • Indsamling
    • Opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 108.5 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, bortskaffelse, indsamling, opbevaring
Form Polygonal
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6
Mængde 1 stk.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 303 mm
Produkttype Multifunktionsbeholder
Diameter (metrisk) 230 mm
Lukketype Skruelåg