Description
- Lav fugtoptagelse.
- God kemisk og korrosionsbestandighed.
- Høj trækstyrke.
- Autoklaverbar.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;3A;NSF-51;USP;Non-DEHP;NSF-61;European Pharmacopoeia;Ikke-phthalat |
| Oversigt | High-density polyethylen (HDPE) rør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19.05 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 100 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 30.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -103 °F |
| Show More |