Få mere at vide
BRAND™ High-Density Polyethylene Atomizers
Artikelnummer. 12005302 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12005302 400 mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12005302 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144180
På lager
Vary delivery by turning nozzle from a fine spray to a solid stream.
  • HDPE construction
  • White
  • Turn nozzle to vary delivery from a fine spray to a solid stream
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Atomising
Materiale HDPE