Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Skumindsatser med høj densitet
Artikelnummer. 15537325 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Pulse til bægerglas, kolber og store rør.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15537325 Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Pulse til bægerglas, kolber og store rør. Hver
1 options
Artikelnummer. 15537325 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.45 DKK
    389.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.65 DKK
    9% Slukket
På lager
Holder beholderne på plads under blanding. Scientific Industries SI™ Skumindsatser med høj densitet passer tæt inde i Vortex-Genie 2 og Vortex-Genie Puls forsænket platform.
  • Til brug med Vortex-Genie 2 og Vortex-Genie Puls forsænket platform
  • Plads til:
    • 9-16mm rør
    • 14-29 mm rør
    • 29-37 mm rør
  • Blank Foam Insert giver tilpasning til underligt formede kar
  • Alle varer inkluderet i stort prøvesæt (model 302)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Pulse til bægerglas, kolber og store rør.
Inkluderer Et udvalg af skumindsatser til rør med forskellige diametre (9 mm til 37 mm), 1 blank skumindsats til tilpasning.
Kræver Forsænket platform 15547325