Få mere at vide
Epredia™ High Capacity Section Dryer
Artikelnummer. 15543646 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15543646 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15543646 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A84600050
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Provide maximum drying capacity for high workload laboratories with the Epredia™ High Capacity Section Dryer.
Features
  • Small footprint
  • Anti-microbial paint finish (silver ion) to inhibit growth of bacteria
  • Miniature circuit breakers for safety
Heating System
  • Fan-assisted heating reduces section drying time
  • Ultra-fast heating system for rapid warm up
  • Digital temperature control guarantees heat accuracy within the chamber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 240 V
Maks. Temperatur (metrisk) 85°C
Min. Temperatur (metrisk) Room Temp: 85°C (±1°C) at 25°C ambient