Få mere at vide
Applied Biosystems™ High-Capacity RNA-to-cDNA™-sæt
Artikelnummer. 10704217 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
50 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10704217 50 reaktioner Hver
16271891 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704217 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4387406
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
50 Reaktionssæt: 1 x 50 μl 20X enzymblanding (MuLV- og RNase-hæmmerprotein); 1 x 500 μl 2X RT Buffer Mix (inkluderer dNTP'er, tilfældige oktamerer og oligo dT-16)
High Capacity RNA-to-cDNA Kit er et strømlinet revers transkriptionssæt designet til optimal præstation med TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix og andre PCR-enzymer.
High Capacity RNA-to-cDNA Kit er et strømlinet revers transkriptionssæt designet til optimal præstation med TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix og andre PCR-enzymer. Komponenterne i sættet med to rør arbejder sammen for at levere sensitiv og specifik revers transkription på tværs af et bredt udvalg af skabelonmængder.
Funktionerne i High Capacity RNA-to-cDNA Kit inkluderer:
  • Hurtig reaktionstid (typisk 30–60 min)
  • Praktisk og enkel arbejdsgang med få pipetteringstrin
  • Pålidelig revers transkription af både rigelige og begrænsede mål
  • Optimeret to-trins protokol muliggør flere PCR-reaktioner fra en enkelt RT-reaktion
Strømlin cDNA-syntese, samtidig med at detektionsfølsomheden opretholdes.
Amplificering af en fortyndingsserie af referencestandarden for RNA-koncentration viser exceptionel revers transkription og PCR-effektivitet på tværs af 11 størrelsesordener. Dette brede dynamiske område lader ét sæt reaktionsbetingelser detektere transkripter fra meget aktive såvel som svagt udtrykte gener. To-rørs-formuleringen reducerer reaktionstiden og kræver færre pipeteringstrin end med High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, samtidig med at høj præstation bibeholdes.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 20X enzymblanding (1 x 50μl)
• 2X RT Buffer Mix (1 x 500μl)
Opbevar ved –15 til –25 °C.
Buffer Mix kan opbevares ved 2–8 °C i op til 6 måneder.
Format Kit
Reaktionshastighed 30 til 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Mængde 50 reaktioner
Omvendt transkriptase MultiScribe
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 7 kb
Udgangsmateriale RNA