Få mere at vide
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale (coating):
PTFE-materiale
Beskrivelse
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Type | Rotor |
| Rotor system | CentriVap Pro |
| Højde (engelsk) | 1.8 in. |
| Højde (metrisk) | 4.57 cm |
| Diameter (engelsk) | 11.4 in. |
| Diameter (metrisk) | 28.96 cm |