Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til almindelig identifikation med høj vedhæftning
Dimensioner (LxB):
2 x 0,5 tommer.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Beskrivelse
- Ideel til generel identifikation og markering af pulverlakerede og glatte plastoverflader
- Modstandsdygtig over for slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som brændstof, olie og vand
- Fremstillet med en permanent gummibaseret klæbemiddel, der holder tæt til flade teksturerede metaller og glatte plastik.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, CSA accepteret, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |