Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til almindelig identifikation med høj vedhæftning
Artikelnummer. 17940730 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2 x 0,5 tommer.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17940730 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
17930730 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
17910730 2 x 0,5 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17940730 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170772
På lager
Ru, blanke og uregelmæssige overflader er ingen match til ToughBond™ ultra aggressivt polyester etiketmateriale (B-483). Print næsten hvor som helst med en kompakt Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Ideel til generel identifikation og markering af pulverlakerede og glatte plastoverflader
  • Modstandsdygtig over for slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som brændstof, olie og vand
  • Fremstillet med en permanent gummibaseret klæbemiddel, der holder tæt til flade teksturerede metaller og glatte plastik.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA accepteret, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent gummi
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 140
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 2 in
Højde (metrisk) 50.80 mm
Alternativt varenummer M4-60-483