Få mere at vide
Higenamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134193
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134193 5 g
30003313 250 mg
30004402 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3258185G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11041-94-4
Molekylær formel C16 H17 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 307.77
Synonym 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
IUPAC navn 1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Higenamine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Formel vægt 307.0975
Procent renhed >95%