Få mere at vide
Invitrogen™ Human HIF1A ELISA Kit
Artikelnummer. 15398184
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15398184
Brand: Invitrogen™ EHIF1A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige HIF1A ELISA kvantificerer Hu HIF1A i humant serum, plasma eller cellekulturlysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu HIF1A. Metodens princip The Human HIF1A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
HIF1-alfa (HIF1A) er en underenhed af HIF1, som er en transkriptionsfaktor, der findes i pattedyrsceller dyrket under reduceret iltspænding. HIF-1 er en heterodimer bestående af en alfa- og beta-underenhed, der begge tilhører den grundlæggende-helix-loop-helix Per-aryl carbonhydridreceptor nuklear translokator-Sim (PAS) familie af transkriptionsfaktorer. HIF1 fungerer som en transkriptionel regulator af det adaptive respons på hypoxi. Under hypoxiske forhold aktiverer HIF-1 transkriptionen af over 40 gener, herunder erythropoietin, glucosetransportører, glykolytiske enzymer, vaskulær endotelvækstfaktor, HILPDA og andre gener, hvis proteinprodukter øger oxygentilførsel eller letter metabolisk tilpasning til hypoxi. HIF1-alfa regulerer hypoxi-medieret apoptose, celleproliferation og tumorangiogenese. Hypoxi, som inducerer p53-proteinakkumulering, interagerer direkte med HIF1-alfa og reducerer hypoxi-induceret ekspression af HIF1-alfa ved at fremme MDM2-medieret ubiquitinering og proteasomal nedbrydning under hypoksiske forhold. Nylige undersøgelser tyder på, at induktion af NOX4 med HIF1-alfa bidrager til at opretholde ROS-niveauer efter hypoxi og hypoxi-induceret spredning. Hos mennesker er det placeret på q-armen af kromosom 14. C-terminalen af HIF1A binder til p300. p300/CBP-HIF-komplekser deltager i induktionen af hypoxi-responsive gener, herunder VEGF. Hypoxi bidrager væsentligt til patofysiologien af hovedkategorier af menneskelig sygdom, herunder myokardie og cerebral iskæmi, cancer, pulmonal hypertension, medfødt hjertesygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q16665
Analyseområde 81,92 til 20.000 pg/ml
Assay følsomhed 30 pg/mL
Oversigt HIF-1 Alpha ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, menneskelige arter, immunologisk forskningskategori, kolorimetrisk detektionsmetode, kolorimetrisk Elisa (TMB-substrat) i klar 96-brønds stripplade, indeholder præcoatede 96-brønds stripplade(r) og lot-optimerede reagenser
Assay 96
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader
Produkttype ELISA
Protein familie Transskriptionsfaktorer
Prøvetype Cellelysater, Plasma, Serum
Specificitet Specifik for human HIF-1 A og viser krydsreaktivitet med mus og rotte HIF-1 A
Substrattype TMB
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Rotte, Mus
Til brug med (applikation) Proteinanalyser og analyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3091
Gen symbol HIF-1-alfa, HIF-1 A, HIF-1 alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
Værtsarter ADN
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Måling Absorbans ved 450 nm minus absorbans (ved 550 nm)
Måleområde 450 til 550 nm
Præcision Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10 %
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Cellelysat 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål HIF1A
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs