Få mere at vide
Invitrogen™ Human HIF1A ELISA Kit
Beskrivelse
Det menneskelige HIF1A ELISA kvantificerer Hu HIF1A i humant serum, plasma eller cellekulturlysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu HIF1A. Metodens princip The Human HIF1A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q16665 |
| Analyseområde | 81,92 til 20.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 30 pg/mL |
| Oversigt | HIF-1 Alpha ELISA Kit, 192 analyser, menneskelige arter, immunologisk forskningskategori, kolorimetrisk detektionsmetode, kolorimetrisk Elisa (TMB-substrat) i klar 96-brønds stripplade, de komplette kits indeholder præcoatede 96-brønds stripplade(r) og lot-optimeret re |
| Assay | 192 |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Immunoassay-kitformat | Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Transskriptionsfaktorer |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.