Få mere at vide
HICAL Acids Mix, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12942030 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12942030 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 12942030 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. HICALACIDS5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,4,5-Trichlorophenol95-95-42000μg/mL
2,4,6-Trichlorophenol88-06-22000μg/mL
2,4-Dichlorophenol120-83-22000μg/mL
2,4-Dimethylphenol105-67-92000μg/mL
2,4-Dinitrophenol51-28-52000μg/mL
2-Chlorophenol95-57-82000μg/mL
2-Methylphenol95-48-72000μg/mL
2-Nitrophenol88-75-52000μg/mL
4,6-Dinitro-2-methylphenol534-52-12000μg/mL
4-Chloro-3-methylphenol59-50-72000μg/mL
4-Methylphenol106-44-52000μg/mL
4-Nitrophenol100-02-72000μg/mL
Benzoic acid65-85-02000μg/mL
Pentachlorophenol87-86-52000μg/mL
Phenol108-95-22000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HICAL Acids Mix
CAS 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Emballage 5mL amber prescored glass ampule
Opløsningsmiddel eller Matrix MeCl
Mængde 5 ml
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HICAL ACIDS MIX
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Product intended for laboratory use only