Få mere at vide
HICAL syreblanding, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12932030 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12932030 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12932030 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. HICALACIDS
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,5-trichlorphenol95-95-42000 μg/ml
2,4,6-trichlorphenol88-06-22000 μg/ml
2,4-dichlorphenol120-83-22000 μg/ml
2,4-dimethylphenol105-67-92000 μg/ml
2,4-dinitrophenol51-28-52000 μg/ml
2-chlorphenol95-57-82000 μg/ml
2-methylphenol95-48-72000 μg/ml
2-nitrophenol88-75-52000 μg/ml
4,6-dinitro-2-methylphenol534-52-12000 μg/ml
4-chlor-3-methylphenol59-50-72000 μg/ml
4-methylphenol106-44-52000 μg/ml
4-nitrophenol100-02-72000 μg/ml
Benzoesyre65-85-02000 μg/ml
Pentachlorphenol87-86-52000 μg/ml
Phenol108-95-22000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HICAL Acids Mix
Navn note EPA SW-846 Methods 8270C
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 95-95-4
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 8270C
Molekylær formel C6H3Cl3O
MDL nummer MFCD00002170
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC navn 2,4,5-trichlorphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 197.44
PubChem CID 7271
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28520
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components at 2000μg/mL in Methylene Chloride: Benzoic acid; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 4,6-Dinitro-2-methylphenol; 2,4-Dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); Phenol; 4-Nitrophenol; 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HICAL ACIDS MIX
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Consejos de prudencia
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.