Få mere at vide
Cytiva HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography) Medier
Artikelnummer. 11638873 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Capto Butyl medier
Capto Phenyl (High Sub) medier
Ligand type:
Butyl
Phenyl
Pakningsstørrelse:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Ligand type Pakningsstørrelse
11638873 Capto Butyl medier Butyl 25ml
11344063 Capto Phenyl (High Sub) medier Phenyl 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11638873 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17545901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1314.00 DKK / 25ml
    Spare 136.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Har høj kemisk stabilitet, egenskaber til at øge produktiviteten og epoxykobling
  • Høj flowhastighed, høj kapacitet og lavt modtryk reducerer cyklustider
  • Kemisk stabil over for almindeligt anvendte vandige buffere
  • Epoxy kemisk kobling
  • Capto Phenyl (høj sub) har en hydrofob ligand af phenyl og er et hydrofobt interaktionskromatografimedium, der bruges til proteinoprensning
  • Capto Butyl har en hydrofob ligand af butly og en stærkt tværbundet agarosematrix
Anvendes i indfangnings- og mellemstadier af proteinoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Capto Butyl medier
Flowhastighed 600 cm/Ho μr
Til brug med (applikation) Til brug i opsamlings- og mellemstadier af proteinoprensning
Mængde 25 mL
Ligand type Butyl
Medietype Meget tværbundet agarose
Maks. Tryk 300 kPa
Partikelstørrelse 75μ m
pH-område 3 til 13
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Bindende Kapacitet 27 mg BSA/ml
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto Butyl, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.