Få mere at vide
HI-TOPK-032, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493408 10 mg
16484636 100 mg
16459936 50 mg
16456137 5 mg
16402766 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101550
MedChemExpress HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HI-TOPK-032
CAS 487020-03-1
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H11N5OS
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (13.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CS1)NC2=CC3=C(C#N)C4=NC5=CC=CC=C5N=C4N3C=C2
Molekylvægt (g/mol) 369.4
Formel vægt 369.4
Procent renhed 99.21%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease