Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid Dx (4 x 5 ml)
Artikelnummer. 15988826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15988826 4 x 5 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 15988826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4440752
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fire 5 ml rør
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Hi-Di Formamid Dx er et stærkt deioniseret formamid, formuleret med en stabilisator, til brug som opløsningsmiddel til injektion til alle anvendelser på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Der henvises til det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
Note: Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og forbrugsstoffer er kun til distribution og brug i specifikke europæiske lande. Ikke til brug i USA .
Hi-Di™ Formamid er et stærkt deioniseret formamid, formuleret med en stabilisator, klar til brug som injektionsopløsningsmiddel til alle anvendelser på Applied Biosystems 3500 Dx Series genetiske analysatorer.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver pakke indeholder fire 5 ml rør.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Oversigt Hi-Di™ Formamid, 4 x 5 ml,– 15 til– 25 °C opbevaring, til 3500 Dx/3500XL Dx genetiske analyser (CE-IVD)
Til brug med (udstyr) 3500 Dx/3500XL Dx genetiske analyser (CE-IVD)
Til brug med (applikation) Sanger sekvensering
Inkluderer Fire 5 ml rør
Produktlinje Hi-Di
Produkttype Formamid
Mængde 4 x 5 ml
Prøvevolumen 4 x 5 mL
Kun til in vitro diagnostisk brug