Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid Dx (5 ml)
Artikelnummer. 16230771 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5mL bottle
Artikelnummer. Mængde
16230771 5mL bottle
1 options
Artikelnummer. 16230771 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404307
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hi-Di Formamid Dx er et stærkt deioniseret formamid, formuleret med en stabilisator, til brug som opløsningsmiddel til injektion på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer. Dette stærkt deioniserede formamid bruges til at resuspendere prøver før elektrokinetisk injektion i kapillære elektroforesesystemer.
Hi-Di Formamid Dx er et stærkt deioniseret formamid, formuleret med en stabilisator, til brug som opløsningsmiddel til injektion på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer. Dette stærkt deioniserede formamid bruges til at resuspendere prøver før elektrokinetisk injektion i kapillære elektroforesesystemer. Den leveres i et 5-ml flaskeformat for at minimere fryse-tø-cyklusser.
Leveres i et 5 ml flaskeformat for at minimere fryse-tø-cyklusser.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hi-Di Formamide
Mængde 5mL bottle
Fysisk form Væske
Produktlinje High-Di
Kun til in vitro diagnostisk brug