Beskrivelse
- Stærkt deioniseret (Hi-Di) formamid bruges til at gensuspendere prøver før elektrokinetisk injektion i kapillærelektroforesesystemer.
- Den mindre konfiguration (5 ml) minimerer antallet af fryse-/tø-cyklusser sammenlignet med den større 25 ml flaske
Ordreinfo
Hver
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formamide
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide