Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
5 mL
Beskrivelse
Meget deioniseret (Hi-Di ) formamid bruges til at resuspendere prøver før elektrokinetisk injektion i kapillære elektroforesesystemer.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Hi-Di |
| Molekylær formel | CH3NO |
| MDL nummer | MFCD00007941 |
| InChI nøgle | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC=O |
| IUPAC navn | formamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 45.04 |
Må kun benyttes til forskningsformål.