Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Artikelnummer. 15829836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829836 5 mL Hver
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15829836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4401457
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Den mindre konfiguration (5mL) minimerer antallet af fryse/tø-cyklusser sammenlignet med den større 25mL flaske.
Meget deioniseret (Hi-Di ) formamid bruges til at resuspendere prøver før elektrokinetisk injektion i kapillære elektroforesesystemer.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mL
Fysisk form Væske
Produktlinje Hi-Di
Molekylær formel CH3NO
MDL nummer MFCD00007941
InChI nøgle ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC=O
IUPAC navn formamid
Molekylvægt (g/mol) 45.04
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HI-DI FORMAMIDE 5ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Må kun benyttes til forskningsformål.