Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Artikelnummer. p-200003972
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +10 til 100 °C
Omgivende +10° til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11573859
Brand: Cole-Parmer™ 3945504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug og genvind volumener så lave som 5 mL, og sikring af bevaring af dyrebare prøver med HI-200 Series Hybridization Incubator.
  • Rotationshastighed fra 0 til 20 rpm og vippehastighed op til 60 opm.
  • Radioaktivt sikkert beskyttelseshus og drypfrit rørdesign minimerer risikoen for brugeren.
  • Med fremragende stabilitet af± °0,1 C i rørene er disse hybridiseringsinkubatorer velegnede til nukleinhybridiseringsanvendelser såsom Northern, Southern og Western blots.
  • Hver inkubator har to —shakers rotisserie shaker med rotationshastighed fra 0 til 20 rpm og platform shaker med vippehastighed op til 60 oscillation/minut.
  • En aftagelig drypbakke sørger for nem rengøring.
  • Justerbare fødder gør nivellering på ujævne overflader hurtigt og nemt.
Tekniske data
Holder 16 mini eller 4 store rør
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10° til 80 °C
Type Hybridiseringsinkubator
Inkluderer Uden rør
Model- HB-3D
Hastighed 0,5 til 20 rpm
Temperaturensartethed <± 1,0 °C
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 355 mm
Vægt (engelsk) 33.1 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 750 W
Spænding 230 V
Watt 750 W
Frekvens 50/60 Hz