Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Artikelnummer. 12803386
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +10 til 100 °C
Omgivende +10° til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
12803386 Omgivende +10 til 100 °C Hver
11573859 Omgivende +10° til 80 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12803386 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57696.17 DKK
    47817.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 9878.39 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug og genvind volumener så lave som 5 mL, og sikring af bevaring af dyrebare prøver med HI-200 Series Hybridization Incubator.
  • Rotationshastighed fra 0 til 20 rpm og vippehastighed op til 60 opm.
  • Radioaktivt sikkert beskyttelseshus og drypfrit rørdesign minimerer risikoen for brugeren.
  • Med fremragende stabilitet af± °0,1 C i rørene er disse hybridiseringsinkubatorer velegnede til nukleinhybridiseringsanvendelser såsom Northern, Southern og Western blots.
  • Hver inkubator har to —shakers rotisserie shaker med rotationshastighed fra 0 til 20 rpm og platform shaker med vippehastighed op til 60 oscillation/minut.
  • En aftagelig drypbakke sørger for nem rengøring.
  • Justerbare fødder gør nivellering på ujævne overflader hurtigt og nemt.
Tekniske data
Holder 24 mini eller 6 store rør
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10 til 100 °C
Type Hybridiseringsinkubator
Vise Digital LED
Inkluderer 3 store rør FHB12
Model- HB-1D
Hastighed 0,5 til 20 rpm
Temperaturensartethed <± 1,0 °C
Højde (engelsk) Interiør 13 tommer
Højde (metrisk) interiør 330 mm
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 750 W
Spænding 230 V
Watt 750 W
Frekvens 50/60 Hz