Få mere at vide
Brady™ HH85 håndholdt RFID-læser LTE med pistolgreb til UHF/NFC stregkode
Artikelnummer. 17825275 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Håndholdt
Artikelnummer. Tilslutningstype
17825275 Håndholdt
1 options
Artikelnummer. 17825275 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 310384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30320.00 DKK
    28319.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 2000.35 DKK
    6% Slukket
HH85 RFID ACD-læsere er et ideelt RFID-scanningsvalg til Brady™ SmartID løsninger. HH85-modellen er en robust læserversion med pistolgreb og udvidet batteri til dataindsamling i udfordrende industrielle miljøer.
  • Ergonomisk design til længerevarende brug
  • IP65-klassificering og fuldt faldtestet
  • Ideel RFID-læsbarhed til et væld af RFID-etiketter
  • Udvidet læseområde ved brug af di-polet antenne
  • Batteri Hotswap: Udskift et tomt batteri, og installer et fuldt opladet et i løbet af få sekunder
Tekniske data
Højde (metrisk) 214 mm
Højde (engelsk) 8,4 tommer
Bredde (metrisk) 87 mm
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Dybde (metrisk) 135 mm
Dybde (engelsk) 5,3 tommer
Vægt (metrisk) 0.642 kg
Vægt (engelsk) 22,65 oz.
Certificeringer/compliance ISO 18000-63 (EPC klasse 1Gen2v2)
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, aktivsporing, lagermærkning, temperaturmærkning, mad og drikkevarer, inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation
Feltvisning ≤15 m
Fugtighed 10 til 95 % (Ikke-kondenserende)
Inkluderer Håndholdt enhed, udskifteligt batteri (forudinstalleret), håndledsrem, sikkerheds- og regulativkort
garanti 2 år
Softwaretype Android 10
Hastighed ≤1000 tags/sek.
Mængde 1 læser
Type Brady HH85 Læser UHF ACD LTE 2Dimg EU
Tilslutningstype Håndholdt
Datahukommelse 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD-slot til SDXC-kort
Display Type Gorilla Glass 3, farveberøringsskærm
Strømforsyning 100/240 V ved 50/60 Hz
Opløsning 1280 x 720
Alternativt varenummer B-HH85-UHF-LTE-EU