Få mere at vide
Brady™ HH83 Håndholdt RFID ACD-læser til UHF/NFC-stregkode
Artikelnummer. 17845275 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Håndholdt
Artikelnummer. Tilslutningstype
17845275 Håndholdt
1 options
Artikelnummer. 17845275 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 310380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24210.00 DKK
    22617.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1592.36 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
HH83 RFID ACD-læsere er et ideelt RFID-scanningsvalg til Brady™ SmartID løsninger. Fantastisk til daglig RFID-scanning, HH83-modellerne gør det muligt for brugere at opfange et stort udvalg af RFID-signaler og tilbyde en brugervenlig oplevelse.
  • Robuste læsere til dataindsamling i udfordrende industrielle miljøer
  • Ergonomisk design til længerevarende brug, IP65-klassificering og fuldt faldtestet
  • Ideel RFID-læsbarhed til et væld af RFID-etiketter
  • Udvidet læseområde ved brug af di-polet antenne
  • Batteri Hotswap: Udskift et tomt batteri, og installer et fuldt opladet et i løbet af få sekunder
Tekniske data
Højde (metrisk) 212 mm
Højde (engelsk) 8,3''
Bredde (metrisk) 83 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Dybde (metrisk) 133 mm
Dybde (engelsk) 5,2''
Vægt (metrisk) 0.515 kg
Vægt (engelsk) 18,17 oz.
Certificeringer/compliance ISO 18000-63 (EPC klasse 1Gen2v2)
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, aktivsporing, lagermærkning, temperaturmærkning, mad og drikkevarer, inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation
Feltvisning ≤15 m
Fugtighed 10 til 95 % (Ikke-kondenserende)
Inkluderer Håndholdt enhed, udskifteligt batteri (forudinstalleret), håndledsrem, sikkerheds- og regulativkort
garanti 2 år
Softwaretype Android 10
Hastighed ≤1000 tags/sek.
Mængde 1 læser
Type Brady HH83 Læser UHF ACD 2Dimg EU
Tilslutningstype Håndholdt
Datahukommelse 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD-slot til SDXC-kort
Display Type Gorilla Glass 3, farveberøringsskærm
Strømforsyning 100/240 V ved 50/60 Hz
Opløsning 1280 x 720
Alternativt varenummer B-HH83-UHF-EU