Beskrivelse
- Robuste læsere til dataindsamling i udfordrende industrielle miljøer
- Ergonomisk design til længerevarende brug, IP65-klassificering og fuldt faldtestet
- Ideel RFID-læsbarhed til et væld af RFID-etiketter
- Udvidet læseområde ved brug af di-polet antenne
- Batteri Hotswap: Udskift et tomt batteri, og installer et fuldt opladet et i løbet af få sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 212 mm |
| Højde (engelsk) | 8,3'' |
| Bredde (metrisk) | 83 mm |
| Bredde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 133 mm |
| Dybde (engelsk) | 5,2'' |
| Vægt (metrisk) | 0.515 kg |
| Vægt (engelsk) | 18,17 oz. |
| Certificeringer/compliance | ISO 18000-63 (EPC klasse 1Gen2v2) |
| Til brug med (applikation) | RFID-mærkning, aktivsporing, lagermærkning, temperaturmærkning, mad og drikkevarer, inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation |
| Vis mere |