Learn More
Brady™ HH83 Håndholdt LTE Læser og Imager til HF/NFC stregkode
Code produit. 17885265
Click to view available options
Tilslutningstype:
Håndholdt
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17885265
Marque: Brady™ 310379
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Disse robuste HH83-læsere er designet til hurtig, nøjagtig og pålidelig stregkodedataindsamling og er ideelle til dataindsamling i udfordrende industrielle miljøer.
  • Ergonomisk design til længerevarende brug, IP65-klassificering og fuldt faldtestet
  • Kan opgraderes til RFID ACD-varianten efter behov
  • Objekttilstedeværelsessensor (ToF) for automatisk at udløse scanning
  • Batteri Hotswap: Udskift et tomt batteri, og installer et fuldt opladet et i løbet af få sekunder
Spécification
Højde (metrisk) 177 mm
Højde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 78 mm
Bredde (engelsk) 3,1 tommer.
Dybde (metrisk) 35 mm
Dybde (engelsk) 1,4 tommer
Vægt (metrisk) 340 g
Vægt (engelsk) 11,99 oz.
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, aktivsporing, lagermærkning, temperaturmærkning, mad og drikkevarer, inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation
Fugtighed 10 til 95 % (Ikke-kondenserende)
Inkluderer Håndholdt enhed, udskifteligt batteri (forudinstalleret), håndledsrem, sikkerheds- og regulativkort
garanti 2 år
Softwaretype Android 10
Mængde 1 læser
Type Brady HH83 Reader 2D Imager/LTE
Tilslutningstype Håndholdt
Datahukommelse 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD-slot til SDXC-kort
Display Type Gorilla Glass 3, farveberøringsskærm
Strømforsyning 100/240 V ved 50/60 Hz
Opløsning 1280 x 720
Alternativt varenummer B-HH83-2D-LTE
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis