Få mere at vide
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1799.0811402 |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |