Få mere at vide
Invitrogen™ Muse HGF-cellelysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15495273
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15495273
Brand: Invitrogen™ EMHGFCL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Muse-hepatocytvækstfaktoren (Ms HGF) cellelysater ELISA kvantificerer Ms HGF i musecelle- eller vævslysater. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms HGF. Metodens princip Musen HGF solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Hepatocytvækstfaktor regulerer cellevækst, cellemotilitet og morfogenese ved at aktivere en tyrosinkinasesignaleringskaskade efter binding til den proto-onkogene c-Met-receptor. Hepatocytvækstfaktor udskilles af mesenkymale celler og fungerer som et multifunktionelt cytokin på celler af hovedsageligt epiteloprindelse. Dens evne til at stimulere mitogenese, cellemotilitet og matrixinvasion giver den en central rolle i angiogenese, tumorogenese og vævsregenerering. Det udskilles som et enkelt inaktivt polypeptid og spaltes af serinproteaser til en 69-kDa alfa-kæde og 34-kDa beta-kæde. En disulfidbinding mellem alfa- og beta-kæderne producerer det aktive, heterodimere molekyle. Proteinet tilhører plasminogenunderfamilien af S1-peptidaser, men har ingen påviselig proteaseaktivitet. Alternativ splejsning af dette gen producerer flere transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q08048
Analyseområde 0,614 til 60 ng/ml
Assay følsomhed 400 pg/mL
Kalibreringsområde 400 pg/ml til 60 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender muse-HGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 15234
Gen symbol C230052L06Rik,HGF/SF,NK1,NK2,SF,SF/HGF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Cellelysat 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym C230052L06Rik, HGF/SF, NK1, NK2, SF SF/HGF
Mål HGF
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min